4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Peligro
H33950.MDEA 52.5 EUR
H33950.MD H33950.03
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O₂
MW: 269,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398486
Núm. CAS: 853771-92-3
UN: 3265
ADR: 8,III