4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H26398.06EA 370 EUR
H26398.06 H26398.03
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660289
Núm. CAS: 886502-56-3
UN: 3265
ADR: 8,II