4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A15654.06EA 51.8 EUR
A15654.06 A15654.14
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₇BrFN·HCl
MW: 240,50 g/mol
Pto. de fusión: 254…257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143266
Núm. CAS: 147181-08-6