3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A19280.06EA 71.9 EUR
A19280.06
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₈BrClFN
MW: 240,50 g/mol
Pto. de fusión: 214…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143094
Núm. CAS: 202865-68-7