4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO358842500EA 79.1 EUR
ACRO358842500
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187,43
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01632199
Núm. CAS: 75705-21-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %