3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52977.03EA 655 EUR
H52977.03 H52977.MD
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115649
Núm. CAS: 693803-17-7