Dibenzenesulphonimide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD2540-5GEA 54 EUR
TCIAD2540-5G TCIAD2540-25G
Dibenzenesulphonimide ≥98.0% (by HPLC)
Dibenzenesulphonimide
Formula: C₁₂H₁₁NO₄S₂
Número MDL: MFCD00025019
Núm. CAS: 2618-96-4
EINECS: 220-051-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/12/28979512.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C