N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO311900250EA 291 EUR
ACRO311900250 ACRO311900050
N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Formula: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
MW: 315,34 g/mol
Pto. de fusión: 110…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144885
Núm. CAS: 133745-75-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 117 °C
Titration with Na2S2O3 ≥96.0 %