Benzenesulphonyl fluoride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L04689.03EA
26.5
EUR
L04689.03
Benzenesulphonyl fluoride ≥98%
Benzenesulphonyl fluoride
Formula:
C₆H₅FO₂S MW: 160,17 g/mol Pto. Ebullición: 203…204 °C Densidad: 1,334 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007412 Núm. CAS: 368-43-4 EINECS: 206-707-2 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...