4-(Methylsulphonyl)phenol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H32935.03EA 30.8 EUR
H32935.03 H32935.09
4-(Methylsulphonyl)phenol ≥97%
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formula: C₇H₈O₃S
MW: 172,20 g/mol
Pto. de fusión: 90…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047806
Núm. CAS: 14763-60-1