4-(Methylsulphonyl)phenol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO424880025EA 99.9 EUR
ACRO424880025
4-(Methylsulphonyl)phenol 95%
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formula: C₇H₈O₃S
MW: 172,20 g/mol
Pto. de fusión: 90…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047806
Núm. CAS: 14763-60-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Tan to pink-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 95 °C
Water ≤5.0 %
HPLC ≥94 %