Aniline sulphate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A15563.36EA
111
EUR
A15563.36
A15563.0E
A15563.22
Aniline sulphate ≥98%
Aniline sulphate
Formula:
C₁₂H₁₆N₂O₄S MW: 284,34 g/mol Densidad: 1,377 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013110 Núm. CAS: 542-16-5 EINECS: 208-805-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |