3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
Atención
H52886.03EA 323 EUR
H52886.03 H52886.MD
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Pto. de fusión: 264…266 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363791
Núm. CAS: 871329-84-9