4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Atención
H55857.14EA 1020 EUR
H55857.14 H55857.06
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458473
Núm. CAS: 851135-07-4