5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Atención
H53134.03EA 305 EUR
H53134.03
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,98 g/mol
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235094
Núm. CAS: 874219-60-0