3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H53084.03EA 701 EUR
H53084.03 H53084.MD
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Pto. de fusión: 138…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363749
Núm. CAS: 871329-62-3