5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52756.MDEA 66.8 EUR
H52756.MD
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095367
Núm. CAS: 850568-05-7