2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52971.03EA 75.8 EUR
H52971.03
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436034
Núm. CAS: 603122-84-5