2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H53178.03EA 489 EUR
H53178.03 H53178.MD
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BFNO₃
MW: 196,97
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436028
Núm. CAS: 874289-40-4