3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Atención
H53149.03EA 402 EUR
H53149.03
3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BFNO₃
MW: 196,97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363793
Núm. CAS: 871332-63-7