2-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H55727.03EA 764 EUR
H55727.03 H55727.MD
2-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11856043
Núm. CAS: 874289-23-3