5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
Atención
H53045.MDEA 87.1 EUR
H53045.MD
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00 g/mol
Pto. de fusión: 143…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235102
Núm. CAS: 874289-46-0