4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H53117.MDEA 92.5 EUR
H53117.MD H53117.03
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BFNO₃
MW: 211,00 g/mol
Pto. de fusión: 147…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436060
Núm. CAS: 874289-13-1