4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H55993.03EA 764 EUR
H55993.03 H55993.MD
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855833
Núm. CAS: 874289-30-2