2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 96%
Atención
H53043.03EA 365 EUR
H53043.03
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 96%
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659869
Núm. CAS: 850568-07-9