4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid ≥97%
Atención
H28999.06EA 153 EUR
H28999.06
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid ≥97%
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656268
Núm. CAS: 136496-72-5