2-Chloro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52999.MDEA 75.9 EUR
H52999.MD H52999.03
2-Chloro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Chloro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BClO₄
MW: 214,41 g/mol
Pto. de fusión: 230…232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689528
Núm. CAS: 913835-92-4