3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52595.03EA 87.5 EUR
H52595.03 H52595.06
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₉BClNO₂
MW: 173,41 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191748
Núm. CAS: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4