3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAA1774-25GEA
298
EUR
TCIAA1774-25G
TCIAA1774-1G
TCIAA1774-5G
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Formula:
C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S MW: 371,97 g/mol |
Número MDL:
MFCD00013111 Núm. CAS: 66472-86-4 EINECS: 266-376-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |