4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B20954.03EA
39.3
EUR
B20954.03
B20954.14
B20954.06
4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Formula:
C₇H₇BO₄ MW: 165,94 g/mol Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151801 Núm. CAS: 14047-29-1 EINECS: 000-000-0 |