3-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAC2028-5GEA
114
EUR
TCIAC2028-5G
TCIAC2028-1G
3-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Carboxyphenylboronic acid
Formula:
C₇H₇BO₄ MW: 165,94 Pto. de fusión: 240°C |
Número MDL:
MFCD00036833 Núm. CAS: 25487-66-5 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |