3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52877.MDEA 57.8 EUR
H52877.MD
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BNO₆
MW: 293,08 g/mol
Pto. de fusión: 246…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411932
Núm. CAS: 377780-80-8