4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
H26825.03EA 38.7 EUR
H26825.03 H26825.06
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,08 g/mol
Pto. de fusión: 227…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863710
Núm. CAS: 180516-87-4