2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
H30941.06EA
356
EUR
H30941.06
H30941.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₅H₂₁BO₄ MW: 276,136 g/mol Pto. de fusión: 57…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03453660 Núm. CAS: 269409-99-6 |