Divinyl sulphone ≥96.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
TCIAD0959-250GEA 392 EUR
TCIAD0959-250G TCIAD0959-25G TCIAD0959-5G
Divinyl sulphone ≥96.0% (por GC) estabilizado
Divinyl sulphone
Formula: C₄H₆O₂S
MW: 118,16 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de inflamación: 102°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008623
Núm. CAS: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN: 2927
ADR: 6.1,I
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/20/28976120.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %