Divinyl sulphone estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21215.0010
8.21215.0010EA 120 EUR
8.21215.0010
Divinyl sulphone estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Divinyl sulphone
Formula: C₄H₆O₂S
MW: 118,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008623
Núm. CAS: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN: 2927
ADR: 6.1 (8),I
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 118.16 g/mol
Boiling Point 234.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.05 hPa (25 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.473 (27 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)