Flufenoxuron, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
31594-250MGEA 157 EUR
31594-250MG
Flufenoxuron, Supelco®
Flufenoxuron
Formula: C₂₁H₁₁ClF₆N₂O₃
Número MDL: MFCD00274597
Núm. CAS: 101463-69-8
EINECS: 417-680-3