Methyl octyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM0379-25MLEA 117 EUR
TCIAM0379-25ML
Methyl octyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Methyl octyl sulphide
Formula: C₉H₂₀S
Pto. Ebullición: 218°C
Número MDL: MFCD00039990
Núm. CAS: 3698-95-1
EINECS: 223-029-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/02/28973802.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %