Dodecyl methyl sulphide
Proveedor: Thermo Scientific
14877.06EA 37.2 EUR
14877.06
Dodecyl methyl sulphide
Dodecyl methyl sulphide
Formula: C₁₃H₂₈S
MW: 216,41
Pto. Ebullición: 163…165 °C (19 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015073
Núm. CAS: 3698-89-3
EINECS: 223-028-7