Ethyl propyl sulphide ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAE0224-10GEA
79
EUR
TCIAE0224-10G
Ethyl propyl sulphide ≥96.0% (por GC)
Ethyl propyl sulphide
Formula:
C₅H₁₂S Pto. Ebullición: 117°C |
Número MDL:
MFCD00039940 Núm. CAS: 4110-50-3 EINECS: 223-890-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |