N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine >50.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT0120-25GEA 21 EUR
TCIAT0120-25G
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine >50.0% (por GC)
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Formula: C₁₀H₂₄N₂O₄
Pto. de inflamación: 99°C
Número MDL: MFCD00002854
Núm. CAS: 140-07-8
EINECS: 205-396-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/48/28994448.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %