2-Chloroethyl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAC0588-10GEA 99 EUR
TCIAC0588-10G
2-Chloroethyl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
2-Chloroethyl methyl sulphide
Formula: C₃H₇ClS
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de inflamación: 42°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000978
Núm. CAS: 542-81-4
EINECS: 208-828-6
UN: 2924
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/23/28937623.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %