4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L07626.06EA 82.2 EUR
L07626.06
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98%
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone
Formula: C₁₀H₁₀BrNO₂
MW: 256,10 g/mol
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051781
Núm. CAS: 101209-08-9