DL-Methionine sulphoxide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM0101-5GEA 60 EUR
TCIAM0101-5G
DL-Methionine sulphoxide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Methionine sulphoxide
Formula: C₅H₁₁NO₃S
MW: 165,21
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002620
Núm. CAS: 62697-73-8
EINECS: 263-700-7
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/89/28973389.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %