Hexafluorophosphoric acid 60% (w/w) in water
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
ACRO191115000EA
104
EUR
ACRO191115000
ACRO191110250
Hexafluorophosphoric acid 60% (w/w) in water
Hexafluorophosphoric acid
Formula:
HF₆P MW: 145,97 g/mol Densidad: 1,75 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011350 EINECS: 241-006-5 UN: 2922 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to yellow-green Solution |
Assay Titrimetry | ≥55.0 % |