Potasio yodato 1/60 M KIO3 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
34273-1LEA
112.01
EUR
34273-1L
Potasio yodato 1/60 M KIO3 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Potasio yodato
Formula:
KlO₃ MW: 214 g/mol Densidad: 1,000 g/cm3 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011406 Núm. CAS: 7758-05-6 EINECS: 231-791-2 |
Resultados test especificaciones
Factor | 0.998 - 1.002 |