Potasio yodato 1/60 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
PRLSMC306814.1000EA 0 EUR
PRLSMC306814.1000
Potasio yodato 1/60 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Potasio yodato
Formula: KlO₃
MW: 214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011406
Núm. CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9