Potasio yodato concentrate for dilution to 1/60 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
4676.EA 73.79 EUR
4676.
Potasio yodato concentrate for dilution to 1/60 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Potasio yodato
Formula: KlO₃
MW: 214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011406
Núm. CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)