3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L16369.MDEA 70.4 EUR
L16369.MD L16369.03
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₉BO₄
MW: 191,98 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075738
Núm. CAS: 216144-91-1
EINECS: 000-000-0