Tritylium hexachloroantimonate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B25035.22EA 285 EUR
B25035.22 B25035.06 B25035.14
Tritylium hexachloroantimonate ≥99%
Tritylium hexachloroantimonate
Formula: C₁₉H₁₅Cl₆Sb
MW: 577,80
Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013126
Núm. CAS: 1586-91-0
EINECS: 216-446-6
UN: 3261
ADR: 8,II